Learn More
5,5'-Di-thio-bis-(2-Nitrobenzoesäure), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11476887 1 g 1 Gramm
11486887 5 g 5 Gramm
11496887 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476887 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14331.03
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 69-78-3 | C14H8N2O8S2 | 396.34 g/mol
Reagent for determination of sufhydryl groups.5,5'-dithiobis-(2-nitrobenzoic acid) is widely utilized as a non-fluorescent probe to quantify the number or the concentration of thiol groups in a sample. It acts as a cleavable cross-linking agent. It finds an important application as a sensitive reagent for determining free sulfhydryl content in proteins, peptides, and tissues. It is also employed in high-performance liquid chromatography (HPLC) to determine the alkylthiol content.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Reagenz zur Bestimmung von Sufhydrylgruppen.5,5′-Dithiobis-(2-Nitrobenzoesäure) wird häufig als nicht fluoreszierende Sonde verwendet, um die Anzahl oder die Konzentration von Thiolgruppen in einer Probe zu quantifizieren. Es dient als Spaltmittel zur Vernetzung. Es findet eine wichtige Anwendung als empfindliches Reagenz zur Bestimmung des freien Sulfhydrylgehalts in Proteinen, Peptiden und Geweben. Es wird auch in der Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) eingesetzt, um den Alkylthiolgehalt zu bestimmen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 69-78-3
Summenformel C14H8N2O8S2
Molekulargewicht (g/mol) 396.34
MDL-Nummer MFCD00007140
InChI-Schlüssel KIUMMUBSPKGMOY-UHFFFAOYSA-N
Synonym dtnb, 5,5'-dithiobis 2-nitrobenzoic acid, ellman's reagent, 3-carboxy-4-nitrophenyl disulfide, dithionitrobenzoic acid, dithiobisnitrobenzoic acid, 5,5'-disulfanediylbis 2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3,3'-dithiobis 6-nitro, 3,3'-dithiobis 6-nitrobenzoic acid, 5,5'-dithio-bis 2-nitrobenzoic acid
PubChem CID 6254
ChEBI CHEBI:86228
IUPAC-Name 5-[(3-Carboxy-4-nitrophenyl)disulfanyl]-2-nitrobenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC(SSC2=CC=C(C(=C2)C(O)=O)[N+]([O-])=O)=CC=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
Schmelzpunkt ∼240°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 1896821
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol.
Formelmasse 396.36
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoic acid)