Learn More
5,6,7,8-Tetrahydro-1-Naphthalenol, TRC
Artikelnummer. 30412898
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30412898 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30412898 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT2942655G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthalenol
CAS 529-35-1
Summenformel C10H12O
Menge 5 g
Synonym 1,2,3,4-Tetrahydro-5-hydroxynaphthalene, 1,2,3,4-Tetrahydro-5-naphthol, 1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-5-ol, 1-Hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h3,5,7,11H,1-2,4,6H2
SMILES Oc1cccc2CCCCc12
IUPAC-Name 5,6,7,8-Ttrahydronaphthalen-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 148.2
Formelmasse 148.0888