Learn More
5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol, 98%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5,6,7,8-Tetrahydro-1-naphthol |
| CAS | 529-35-1 |
| Summenformel | C10H12O |
| MDL-Nummer | MFCD00001734 |
| Menge | 250 mg |
| SMILES | OC1=C2CCCCC2=CC=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 148.20 |
| Reinheit (%) | 98% |