Learn More
5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15458919
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15458919 5 g 5 Gramm
15468919 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15458919 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10164.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1125-78-6 | C10H12O | 148.205 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1125-78-6
Summenformel C10H12O
Molekulargewicht (g/mol) 148.205
MDL-Nummer MFCD00001738
InChI-Schlüssel UMKXSOXZAXIOPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthol, 6-tetralinol, 6-hydroxytetralin, 2-naphthalenol, 5,6,7,8-tetrahydro, 5,6,7,8-tetrahydro-beta-naphthol, ac-beta-tetralol, 5,6,7,8-tetrahydro-2-hydroxynaphthalene, 2-naphthol, 5,6,7,8-tetrahydro, unii-tmr02i7n8s, 5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenol
PubChem CID 14305
ChEBI CHEBI:34448
IUPAC-Name 5,6,7,8-Ttrahydronaphthalen-2-ol
SMILES C1CCC2=C(C1)C=CC(=C2)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6,7,8-Tetrahydro-2-naphthol
Schmelzpunkt 60°C to 63°C
Siedepunkt 275°C to 276°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Beilstein 1101302
Formelmasse 148.21
Reinheit (%) 98%