Learn More
5,6-Dichlor-1H-benzo[d]imidazol-2-thiol, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2702448
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
19462-98-7
C7H4Cl2N2S
219.083
MFCD00052398
AFDOMGKBKBKUHB-UHFFFAOYSA-N
5,6-dichloro-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5,6-dichlorobenzimidazole-2-thiol, 5,7dicl2sh-bzind, 2-mercapto-5,6-dichlorobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5,6-dichloro-2-mercaptobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione,5,6-dichloro-1,3-dihydro, 2h-benzimidazole-2-thione, 5,6-dichloro-1,3-dihydro, 5,6-dichloro-1,3-dihydro-1,3-benzodiazole-2-thione
2774259
5,6-Dichlor-1,3-Dihydrobenzimidazol-2-Thion
C1=C2C(=CC(=C1Cl)Cl)NC(=S)N2
19462-98-7
C7H4Cl2N2S
219.083
MFCD00052398
AFDOMGKBKBKUHB-UHFFFAOYSA-N
5,6-dichloro-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5,6-dichlorobenzimidazole-2-thiol, 5,7dicl2sh-bzind, 2-mercapto-5,6-dichlorobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-benzimidazole-2-thiol, 5,6-dichloro-2-mercaptobenzimidazole, 5,6-dichloro-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2h-benzimidazole-2-thione,5,6-dichloro-1,3-dihydro, 2h-benzimidazole-2-thione, 5,6-dichloro-1,3-dihydro, 5,6-dichloro-1,3-dihydro-1,3-benzodiazole-2-thione
2774259
5,6-Dichlor-1,3-Dihydrobenzimidazol-2-Thion
C1=C2C(=CC(=C1Cl)Cl)NC(=S)N2
Chemischer Name oder Material 5, 6-Dichloro-1H-benzo[d]imidazole-2-thiol
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 219.09
Reinheit (%) 95%