Learn More
5,6-Dihydrouridine, MedChemExpress
Artikelnummer. 16437467
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16437467 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16437467 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY113047
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 5,6-Dihydrouridine is a modified base found in conserved positions in the D-loop of tRNA in Bacteria, Eukaryota, and some Archaea.
5,6-Dihydrouridine is a modified base found in conserved positions in the D-loop of tRNA in Bacteria, Eukaryota, and some Archaea.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5,6-Dihydrouridine
CAS 5627-05-4
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H14N2O6
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen H2O : 100 mg/mL (406.14 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 35.71 mg/mL (145.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2CCC(NC2=O)=O)O1)O)O
Molekulargewicht (g/mol) 246.22
Formelmasse 246.22
Reinheit (%) 99.66%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism