Learn More
5-Acetamido-2-Nitrobenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11418957
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11418957 10 g 10 Gramm
11428957 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418957 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20568.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4368-83-6
Summenformel C9H8N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 224.172
MDL-Nummer MFCD00035889
InChI-Schlüssel ZSHFMOUMOUOGKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-acetamido-2-nitrobenzoic acid, 5-acetylamino-2-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 5-acetylamino-2-nitro, 2-nitro-5-acetylaminobenzoic acid, 5-acetamido-2-nitrobenzoicacid, pubchem13220, acmc-209jv7, 5-acetamido-2-nitrobenzoic
PubChem CID 78076
ChEBI CHEBI:86569
SMILES CC(=O)NC1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Acetamido-2-nitrobenzoic acid
Menge 10 g
Formelmasse 224.17
Reinheit (%) 98%