Learn More
5-Amino-1-(4-Chlorphenyl)-1H-Pyrazol-4-Carbonitril, 97 %
Catalog Number p-7029846
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
51516-67-7
C10H7ClN4
218.64
MFCD00052031
WIWSALMJHPGFDY-UHFFFAOYSA-N
5-amino-1-4-chlorophenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-4-chlorophenyl pyrazole-4-carbonitrile, 1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-4-chlorophenyl, maybridge1_001852, acmc-1b1ld, 5-amino-1-4-chloro-phenyl-1h-pyrazole-4-carbonit, 1-4-chlorophenyl-5-amino-1h-pyrazole-4-carbonitrile
639097
5-amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
NC1=C(C=NN1C1=CC=C(Cl)C=C1)C#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
51516-67-7
C10H7ClN4
218.64
MFCD00052031
WIWSALMJHPGFDY-UHFFFAOYSA-N
5-amino-1-4-chlorophenyl-1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-4-chlorophenyl pyrazole-4-carbonitrile, 1h-pyrazole-4-carbonitrile, 5-amino-1-4-chlorophenyl, maybridge1_001852, acmc-1b1ld, 5-amino-1-4-chloro-phenyl-1h-pyrazole-4-carbonit, 1-4-chlorophenyl-5-amino-1h-pyrazole-4-carbonitrile
639097
5-amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
NC1=C(C=NN1C1=CC=C(Cl)C=C1)C#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Amino-1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Schmelzpunkt 169°C to 173°C
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 218.65
Reinheit (%) 97%
Menge 1 g