Learn More
5-Amino-2,4-difluorphenol, 98 %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 5-Amino-2,4-difluorophenol |
| Schmelzpunkt | ∽177°C (decomposition) |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 145.11 |
| Reinheit (%) | 98% |