Learn More
5-Amino-2-Brombenzoesäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15426848
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15426848 25 g 25 Gramm
15416848 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15426848 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60382.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 2840-02-0 | C7H6BrNO2 | 216.03 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs and is also used in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt für die organische Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffe und wird auch in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2840-02-0
Summenformel C7H6BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 216.03
MDL-Nummer MFCD07368968
InChI-Schlüssel FEXDUVBQBNYSQV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-bromo-benzoic acid, 4-bromo-3-carboxyaniline, benzoic acid,5-amino-2-bromo, benzoic acid, 5-amino-2-bromo, pubchem4637, acmc-209h2e, 5-amino-2-bromobenzoicacid, 2-bromo-5-aminobenzoic acid, ksc561g5h, 5-amino-2-bromo benzoic acid
PubChem CID 2769624
IUPAC-Name 5-Amino-2-Brombenzoesäure
SMILES NC1=CC(C(O)=O)=C(Br)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-bromobenzoic acid
Schmelzpunkt 171°C to 179°C
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 216.03
Reinheit (%) 95%