Learn More
5-Amino-2-Chlorbenzoesäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11383556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11383556 100 g 100 Gramm
11373556 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383556 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14501.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 89-54-3 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-54-3
Summenformel C7H6ClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 171.58
MDL-Nummer MFCD00007845
InChI-Schlüssel GVCFFVPEOLCYNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-aminobenzoic acid, benzoic acid, 5-amino-2-chloro, 3-amino-6-chlorobenzoic acid, 5-amino-2-chloro-benzoic acid, 5-amino-2-chlorobenzoicacid, 3-carboxy-4-chloroaniline, 5-amino-2-chloro benzoic acid, zlchem 462, pubchem4654, acmc-209r1l
PubChem CID 37879
IUPAC-Name 5-Amino-2-Chlorbenzoesäure
SMILES NC1=CC=C(Cl)C(=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-chlorobenzoic acid
Schmelzpunkt ∽185°C (decomposition)
Dichte 1.5
Menge 100 g
Beilstein 2090422
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) ≥98%