Learn More
5-Amino-2-chlorbenzotrifluorid 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10753631 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10753631 100 g Glasflasche 100 Gramm
10686324 5 g Glasflasche 5 Gramm
10284220 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10753631 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 103371000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 320-51-4 | C7H5ClF3N | 195.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 320-51-4
Summenformel C7H5ClF3N
Molekulargewicht (g/mol) 195.57
MDL-Nummer MFCD00007846
InChI-Schlüssel ASPDJZINBYYZRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-trifluoromethyl aniline, 5-amino-2-chlorobenzotrifluoride, 3-trifluoromethyl-4-chloroaniline, 4-chloro-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluidine, 2-chloro-5-aminobenzotrifluoride, acbt, benzenamine, 4-chloro-3-trifluoromethyl, 2-chloro-5-aminebenzotrifluoride, 4-chloro-3-trifluoromethyl-phenylamine, 4-chloro-3-trifluoromethyl benzenamine
PubChem CID 67574
ChEBI CHEBI:59245
IUPAC-Name 4-Chlor-3-(trifluormethyl)anilin
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(F)(F)F)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 34.0°C to 38.0°C
Farbe orange oder rosa bis weiß
Siedepunkt 85.0°C (3.0 mmHg)
Flammpunkt 134°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H3(Cl)CF3
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible
Formelmasse 195.57
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form kristallines Pulver oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.