Learn More
5-Amino-2-Methoxyphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328315
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11328315 25 g 25 Gramm
11318315 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11328315 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L10234.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1687-53-2 | C7H9NO2 | 139.154 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1687-53-2
Summenformel C7H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 139.154
MDL-Nummer MFCD00010222
InChI-Schlüssel BLQFHJKRTDIZLX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-hydroxy-4-methoxyaniline, 5-aminoguaiacol, 2-methoxy-5-aminophenol, phenol, 5-amino-2-methoxy, 5-amino-2-methoxy-phenol, pubchem3112, acmc-209dyt, 3-hydroxy4-methoxyaniline, 5-amino-2-methoxy phenol, 3-hydroxy-4-methoxylaniline
PubChem CID 74314
IUPAC-Name 5-Amino-2-Methoxyphenol
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-methoxyphenol
Schmelzpunkt 130°C to 132°C
Menge 25 g
Beilstein 2717084
Formelmasse 139.16
Reinheit (%) 98%