Learn More
5-Amino-2-Methylbenzonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15477958
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15477958 5 g 5 Gramm
15487958 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477958 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61422.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50670-64-9
Summenformel C8H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 132.166
MDL-Nummer MFCD00017608
InChI-Schlüssel YDZVQWCVKXYGIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-methylbenzenecarbonitrile, 2-methyl-5-aminobenzonitrile, 4-amino-2-cyanotoluene, 3-cyano-4-methylaniline, 5-amino-2-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 5-amino-2-methyl, 5-amino-o-tolunitrile, acmc-20a01k, aminomethylbenzenecarbonitrile, 3-amino-6-methylbenzonitrile
PubChem CID 2735365
IUPAC-Name 5-Amino-2-Methylbenzonitril
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-methylbenzonitrile
Schmelzpunkt 88°C to 91°C
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 132.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest