Learn More
5-Amino-2-Methylphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422719
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15422719 100 g 100 Gramm
15432719 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422719 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H66252.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2835-95-2 | Molecular Formula: C7H9NO | Molecular Weight: 123.155 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2835-95-2
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.155
MDL-Nummer MFCD00043922
InChI-Schlüssel DBFYESDCPWWCHN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-o-cresol, 4-amino-2-hydroxytoluene, 3-hydroxy-4-methylaniline, phenol, 5-amino-2-methyl, 3-amino-6-methylphenol, 6-methyl-3-aminophenol, unii-ubb8xeb10b, 5-amino-2-methyl-phenol, 5-amino-2-methyl phenol, ccris 4582
PubChem CID 17818
IUPAC-Name 5-amino-2-methylphenol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)N)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Amino-2-methylphenol
Schmelzpunkt 160°C to 162°C
Farbe Braun
Menge 100 g
Beilstein 2802317
Formelmasse 123.16
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver