Learn More
Alfa Aesar™ 5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazol, 97 %
42.00 € - 162.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 19541-95-8
Summenformel C10H11N3O
Molekulargewicht (g/mol) 189.218
MDL-Nummer MFCD00462192
InChI-Schlüssel UPAGEJODHNVJNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-methoxyphenyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-4-methoxyphenyl pyrazole, 5-amino-3-4-methoxyphenyl pyrazole, 3-amino-5-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 5-4-methoxy-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-4-methoxyphenyl, 5-4-methoxyphenyl-2h-pyrazol-3-amine, 5-4-methoxyphenyl-2h-pyrazol-3-ylamine
PubChem CID 2756469
IUPAC-Name 5-(4-Methoxyphenyl)-1H-Pyrazol-3-Amin
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15484167
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H31580.03
1g
42.00 €
1 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 01-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15494167
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Alfa Aesar™
H31580.06
5g
162.00 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 01-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
19541-95-8
189.218
UPAGEJODHNVJNM-UHFFFAOYSA-N
2756469
COC1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
C10H11N3O
MFCD00462192
3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-methoxyphenyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-4-methoxyphenyl pyrazole, 5-amino-3-4-methoxyphenyl pyrazole, 3-amino-5-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 5-4-methoxy-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-4-methoxyphenyl, 5-4-methoxyphenyl-2h-pyrazol-3-amine, 5-4-methoxyphenyl-2h-pyrazol-3-ylamine
5-(4-Methoxyphenyl)-1H-Pyrazol-3-Amin
Spezifikation
5-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
1g
C10H11N3O
3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-methoxyphenyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-4-methoxyphenyl pyrazole, 5-amino-3-4-methoxyphenyl pyrazole, 3-amino-5-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 5-4-methoxy-phenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 5-amino-3-4-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazol-3-amine, 5-4-methoxyphenyl, 5-4-methoxyphenyl-2h-pyrazol-3-amine, 5-4-methoxyphenyl-2h-pyrazol-3-ylamine
COC1=CC=C(C=C1)C2=CC(=NN2)N
189.218
189.22
141°C to 143°C
19541-95-8
MFCD00462192
UPAGEJODHNVJNM-UHFFFAOYSA-N
5-(4-Methoxyphenyl)-1H-Pyrazol-3-Amin
2756469
97%