Learn More
5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide, MedChemExpress
Description
5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide (AICA) is an important precursor for the synthesis of purines in general and of the nucleobases adenine and guanine in particular.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide |
| Physikalische Form | Solid |
| CAS | 360-97-4 |
| Farbe | Light Khaki |
| Menge | 1 g |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C4H6N4O |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Synonym | 5-Aminoimidazole-4-carboxamide AICA |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : 100 mg/mL (792.90 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (158.58 mM; Need ultrasonic) |
| Show More |