Learn More
5-Aminoindan, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307735
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11307735 10 g 10 Gramm
11317735 50 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11307735 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02504.09
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 24425-40-9 | C9H11N | 133.194 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 24425-40-9
Summenformel C9H11N
Molekulargewicht (g/mol) 133.194
MDL-Nummer MFCD00003803
InChI-Schlüssel LEWZOBYWGWKNCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminoindan, indan-5-amine, indan-5-ylamine, 5-indanamine, 5-aminohydrindene, 5-aminoindane, indane-5-ylamine, 1h-inden-5-amine, 2,3-dihydro, 2,3-dihydro-1h-inden-5-ylamine, 6-aminoindane
PubChem CID 90496
IUPAC-Name 2,3-Dihydro-1H-Inden-5-amin
SMILES C1CC2=C(C1)C=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aminoindane
Schmelzpunkt 32°C to 37°C
Siedepunkt 248°C to 250°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 10 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 2082278
Formelmasse 133.19
Reinheit (%) ≥98%