Learn More
5-Aminolävulinsäure-Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498776
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
2 g
Packungsgröße:
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11498776 500 mg -
11488776 100 mg 100 Milligramm
11314529 2 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498776 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16942.ME
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 5451-09-2 | C5H10ClNO3 | 167.59 g/mol
5-Aminolevulinic acid hydrochloride finds an important role as a precursor in the synthesis of tetrapyrroles such as chlorophyll and heme. It is widely utilized in photodynamic therapy of diseases namely, Paget’s disease and human papillomavirus (HPV) infection-associated cervical condylomata acuminata.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid, Methanol und Wasser.
Hinweise
Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9-2-5451
Summenformel C5H10ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 167.59
MDL-Nummer MFCD00012869
InChI-Schlüssel ZLHFONARZHCSET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminolevulinic acid hydrochloride, 5-amino-4-oxopentanoic acid hydrochloride, aminolevulinic acid hydrochloride, levulan, levulan kerastick, aminolevulinic acid hcl, delta-aminolevulinic acid hydrochloride, gliolan, ameluz, 5-aminolevulinate hydrochloride
PubChem CID 123608
IUPAC-Name 5-Amino-4-Oxopentansäure;hydrochlorid
SMILES C(CC(=O)O)C(=O)CN.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Schmelzpunkt ∼156°C (decomposition)
Beilstein 3690651
Merck Index 14,446
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide,methanol and water.
Menge 500 mg
Formelmasse 167.59
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Aminolevulinic acid hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Amino-3-oxopentanoic acid