Learn More
5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine dihydrochloride, 95%, BLD Pharm™
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | 5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine dihydrochloride |
| CAS | 874-43-1 |
| Summenformel | C6H12Cl2N4 |
| MDL-Nummer | MFCD00058194 |
| Menge | 250 mg |
| SMILES | NC1=NC(C)=NC=C1CN.[H]Cl.[H]Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 211.09 |
| Reinheit (%) | 95% |