Learn More
5-Aminonaphthalin-1-sulfonsäure, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480283
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11480283 25 g 25 Gramm
11444200 50 g 50 Gramm
11490283 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11480283
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11433.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 84-89-9 | C10H9NO3S | 223.25 g/mol
5-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid is an deriva- tizing agents in the precolumn derivatization of some chiral phenoxy acid. Cu(II) based on a dansyl derivative was synthesized with 29.2% overall yield by a seven-step synthetic procedure from the readily available starting material 5-aminonaphthalene-1-sulfonic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Aminonaphthalin-1-sulfonsäure ist ein Derivatisierungsmittel in der Vorsäulenderivatisierung einiger chiraler Phenoxysäure. CU(II) auf der Basis eines Dansyl-Derivats wurde mit einem siebenstufigen synthetischen Verfahren aus dem leicht verfügbaren Ausgangsmaterial 5-Aminonaphthalin-1-Sulfonsäure mit einer Gesamtausbeute von 29.2 % synthetisiert.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 84-89-9
Summenformel C10H9NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 223.25
MDL-Nummer MFCD00014315
InChI-Schlüssel DQNAQOYOSRJXFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-1-naphthalenesulfonic acid, 1-naphthylamine-5-sulfonic acid, laurent acid, 1-naphthalenesulfonic acid, 5-amino, 1-amino-5-sulfonaphthalene, laurent's acid, 5-naphthylamine-1-sulfonic acid, 1-amino-5-naphthalenesufonic acid, 1-aminonaphthalene-5-sulfonic acid, unii-w70wc365od
PubChem CID 6793
IUPAC-Name 5-aminonaphthalin-1-sulfonsäure
SMILES NC1=C2C=CC=C(C2=CC=C1)S(O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid
Schmelzpunkt >300°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 2214149
Merck Index 14,6404
Löslichkeitsinformationen Soluble in hot water.
Formelmasse 223.25
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch