Learn More
5-Aminonaphthalin-1-sulfonsäure, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
5-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid is an deriva- tizing agents in the precolumn derivatization of some chiral phenoxy acid. Cu(II) based on a dansyl derivative was synthesized with 29.2% overall yield by a seven-step synthetic procedure from the readily available starting material 5-aminonaphthalene-1-sulfonic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
5-Aminonaphthalin-1-sulfonsäure ist ein Derivatisierungsmittel in der Vorsäulenderivatisierung einiger chiraler Phenoxysäure. CU(II) auf der Basis eines Dansyl-Derivats wurde mit einem siebenstufigen synthetischen Verfahren aus dem leicht verfügbaren Ausgangsmaterial 5-Aminonaphthalin-1-Sulfonsäure mit einer Gesamtausbeute von 29.2 % synthetisiert.
Löslichkeit
Löslich in heißem Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 5-Aminonaphthalene-1-sulfonic acid |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 100 g |
| Beilstein | 2214149 |
| Merck Index | 14,6404 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot water. |
| Formelmasse | 223.25 |
| Reinheit (%) | 90% |
| Güte | Technisch |