Learn More
5-Aminonaphthalen-2-sulfonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312026
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11312026 5 g 5 Gramm
11322026 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11312026
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L03099.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 119-79-9 | C10H9NO3S | 223.246 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-79-9
Summenformel C10H9NO3S
Molekulargewicht (g/mol) 223.246
MDL-Nummer MFCD00004030
InChI-Schlüssel UWPJYQYRSWYIGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-amino-2-naphthalenesulfonic acid, 1,6-cleve's acid, 1-aminonaphthalene-6-sulfonic acid, 2-naphthalenesulfonic acid, 5-amino, 1-naphthylamine-6-sulfonic acid, kyselina cleve, cleve's acid-1,6, 1-amino-6-sulfonaphthalene, 5-naphthylamine-2-sulfonic acid, cleve's beta-acid
PubChem CID 8408
ChEBI CHEBI:44188
IUPAC-Name 5-aminonaphthalin-2-sulfonsäure
SMILES C1=CC2=C(C=CC(=C2)S(=O)(=O)O)C(=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aminonaphthalene-2-sulfonic acid
Schmelzpunkt >300°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 1819887
Merck Index 14,2350
Formelmasse 223.25
Reinheit (%) 97%