Learn More
5-Aminosalicylsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466846
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11466846 100 g 100 Gramm
11476846 500 g 500 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11466846
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23970.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 89-57-6 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
5-Aminosalicylic acid is used in the preparation of gastrointestinal anti-inflammatory agents. It is a metabolite of sulfasalazine. It acts as a drug involved in the treatment of Crohn’s disease and ulcerative colitis. Further, it is used to make dyes and light-sensitive papers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Feuchtigkeits-, luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Chlorformiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-57-6
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.137
MDL-Nummer MFCD00007877
InChI-Schlüssel KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminosalicylic acid, mesalazine, mesalamine, pentasa, claversal, asacol, canasa, salofalk, rowasa, 5-asa
PubChem CID 4075
ChEBI CHEBI:6775
IUPAC-Name 5-Amino-2-Hydroxybenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aminosalicylic acid
Schmelzpunkt ∼280°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 2090421
Merck Index 14,5904
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 95%