Learn More
5-Aminosalicylsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11476846
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11476846 500 g 500 Gramm
11466846 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11476846 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23970.36
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 89-57-6 | C7H7NO3 | 153.137 g/mol
5-Aminosalicylic acid is used in the preparation of gastrointestinal anti-inflammatory agents. It is a metabolite of sulfasalazine. It acts as a drug involved in the treatment of Crohn’s disease and ulcerative colitis. Further, it is used to make dyes and light-sensitive papers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Dimethylsulfoxid.
Hinweise
Feuchtigkeits-, luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Chlorformiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-57-6
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.137
MDL-Nummer MFCD00007877
InChI-Schlüssel KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminosalicylic acid, mesalazine, mesalamine, pentasa, claversal, asacol, canasa, salofalk, rowasa, 5-asa
PubChem CID 4075
ChEBI CHEBI:6775
IUPAC-Name 5-Amino-2-Hydroxybenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aminosalicylic acid
Schmelzpunkt ∼280°C (decomposition)
Menge 500 g
Beilstein 2090421
Merck Index 14,5904
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethyl sulfoxide.
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Aminosalicylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Aminosalicylic acid