Learn More
5-Aminosalicylsäure, gereinigt 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-58532 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
10347210 5 g 5 Gramm
10409640 25 g 25 Gramm
10581761 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 10347210
Marke: Thermo Scientific Acros 134330050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 89-57-6 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-57-6
Summenformel C7H7NO3
Molekulargewicht (g/mol) 153.14
MDL-Nummer MFCD00007877
InChI-Schlüssel KBOPZPXVLCULAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminosalicylic acid, mesalazine, mesalamine, pentasa, claversal, asacol, canasa, salofalk, rowasa, 5-asa
PubChem CID 4075
ChEBI CHEBI:6775
IUPAC-Name 5-Amino-2-Hydroxybenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1N)C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aminosalicylic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 283.0°C
Farbe beige-braun bis grau
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H3(OH)CO2H
Menge 5 g
Beilstein 14, 579
Merck Index 15, 5974
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.84g/L (20°C). Other solubilities: better soluble in hot water, soluble in hcl and diluted naoh, insoluble in ethanol
Formelmasse 153.14
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver