Learn More
5-Aminovaleriansäure 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10205680 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10205680 5 g 5 Gramm
10387660 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10205680 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 153910050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 660-88-8 | C5H11NO2 | 117.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 660-88-8
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
MDL-Nummer MFCD00008232
InChI-Schlüssel JJMDCOVWQOJGCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-aminovaleric acid, 5-amino-pentanoic acid, homopiperidinic acid, 5-aminopentanoate, valeric acid, 5-amino, delta-amino-n-valeric acid, pentanoic acid, 5-amino, delta-aminovaleric acid, 5-amino-n-valeric acid, 5-aminovalerate
PubChem CID 138
ChEBI CHEBI:15887
IUPAC-Name 5-Aminopentansäure
SMILES C(CCN)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Aminovaleric acid
Schmelzpunkt 158.0°C to 161.0°C
Namenshinweis 97%
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2N(CH2)4CO2H
Beilstein 04, 418
Löslichkeitsinformationen solution
Menge 5 g
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallpulver