missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Azacytosin, 98 % (Trockengewicht), kann bis zu ca. 7 % Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number 11445433
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
931-86-2
C3H4N4O
112.09
MFCD00006033,MFCD00149402,MFCD00051007
MFEFTTYGMZOIKO-UHFFFAOYSA-N
5-azacytosine, 1,3,5-triazin-2 1h-one, 4-amino, 4-amino-1,3,5-triazin-2 1h-one, 4-amino-1,3,5-triazin-2-ol, 4-amino-1,3,5-triazin-2-one, s-triazin-2 1h-one, 4-amino, s-triazin-2-ol, 4-amino, 2-amino-4-hydroxy-s-triazine, 6-amino-1,3,5-triazin-2 1h-one, 4-amino-s-triazin-2 1h-one
19956
CHEBI:72474
NC1=NC=NC(=O)N1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
931-86-2
C3H4N4O
112.09
MFCD00006033,MFCD00149402,MFCD00051007
MFEFTTYGMZOIKO-UHFFFAOYSA-N
5-azacytosine, 1,3,5-triazin-2 1h-one, 4-amino, 4-amino-1,3,5-triazin-2 1h-one, 4-amino-1,3,5-triazin-2-ol, 4-amino-1,3,5-triazin-2-one, s-triazin-2 1h-one, 4-amino, s-triazin-2-ol, 4-amino, 2-amino-4-hydroxy-s-triazine, 6-amino-1,3,5-triazin-2 1h-one, 4-amino-s-triazin-2 1h-one
19956
CHEBI:72474
NC1=NC=NC(=O)N1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 5-Azacytosine
Schmelzpunkt >300°C
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengew.), kann bis zu ≈7 % Wasser enthalten
Menge 5 g
Beilstein 116378
IUPAC-Name 6-Amino-1H-1,3,5-Triazin-2-on
Formelmasse 112.09
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'