Learn More
5-(Benzyloxy)-2-Brom-4-Methylanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10334102
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10334102 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10314202 10 g Bernsteinfarbene Glasflasche 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10334102 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. MO00837DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 499770-88-6
Summenformel C14H14BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 292.176
MDL-Nummer MFCD04973043
InChI-Schlüssel FEMSDHJSFUHYSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-benzyloxy-2-bromo-4-methylaniline, benzyloxybromomethylaniline, 5-benzyloxy-2-bromo-4-methyl-phenylamine
PubChem CID 7018023
IUPAC-Name 2-Brom-4-methyl-5-phenylmethoxyanilin
SMILES CC1=CC(=C(C=C1OCC2=CC=CC=C2)N)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-(Benzyloxy)-2-bromo-4-methylaniline
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 292.17
Reinheit (%) 97%