Learn More
5-(Boc-amino)-2-Chlorobenzoesäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15438947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15438947 1 g 1 Gramm
15458947 250 mg 250 Milligramm
15448947 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15438947 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52308.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
CAS: 503555-96-2 | C12H14ClNO4 | 271.70 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 503555-96-2
Summenformel C12H14ClNO4
Molekulargewicht (g/mol) 271.70
MDL-Nummer MFCD02682166
InChI-Schlüssel QNRXWUBPCIBQMX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-tert-butoxycarbonyl amino-2-chlorobenzoic acid, n-boc-5-amino-2-chlorobenzoic acid, 5-boc-amino-2-chlorobenzoic acid, 5-tert-butoxy carbonyl amino-2-chlorobenzoic acid, 2-chloro-5-2-methyl-2-propanyl oxy carbonyl amino benzoic acid, benzoic acid, 2-chloro-5-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-9ci
PubChem CID 22291441
IUPAC-Name 2-chlor-5-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]benzoesäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC1=CC(C(O)=O)=C(Cl)C=C1
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-(Boc-amino)-2-chlorobenzoic acid
Menge 1 g
Formelmasse 271.7
Reinheit (%) ≥98%