Learn More
5-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30799786
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30799786 25 g
30795636 10 g
30791444 1 g
30795263 5 g
30796611 250 mg
30792498 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30799786 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD10725125g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-1-methyl-1H-1,2,4-triazole
CAS 16681-72-4
Summenformel C3H4BrN3
MDL-Nummer MFCD11109756
Menge 25 g
SMILES CN1N=CN=C1Br
Molekulargewicht (g/mol) 161.99
Reinheit (%) 98%