Learn More
5-Bromo-1-methyl-1H-indole, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31033442
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31033442 10 g
31016190 100 g
31016495 1 g
31029212 5 g
31020208 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 31033442 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD10256110g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-1-methyl-1H-indole
CAS 10075-52-2
Summenformel C9H8BrN
MDL-Nummer MFCD00159857
Menge 10 g
SMILES CN1C=CC2=C1C=CC(Br)=C2
Molekulargewicht (g/mol) 210.07
Reinheit (%) 95%