Learn More
5-Brom-2,3-difluorphenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11466696
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11466696 1 g 1 Gramm
11476696 5 g 5 Gramm
11374669 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11466696
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23853.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 186590-26-1 | C6H3BrF2O | 208.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 186590-26-1
Summenformel C6H3BrF2O
Molekulargewicht (g/mol) 208.99
MDL-Nummer MFCD01631350
InChI-Schlüssel QAHCQGXGAYRHHW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2773307
IUPAC-Name 5-Brom-2,3-difluorphenol
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)F)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2,3-difluorophenol
Brechungsindex 1.538
Menge 1 g
Beilstein 8831044
Synonym 2,3-difluoro-5-bromophenol, phenol, 5-bromo-2,3-difluoro, 5-bromo-2,3-difluoro-phenol, 3-bromo-5,6-difluorophenol, pubchem2843, acmc-209eoh, ksc494o6r, 5-bromo-2,3-difluoro phenol, phenol,5-bromo-2,3-difluoro, 2.3-difluoro-5-bromophenol
Formelmasse 208.99
Reinheit (%) 97%