missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

5-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxane, 96%, BLD Pharm™

Artikelnummer. 31108823
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
10 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31108823 10 g
31094926 250 mg
31092647 1 g
31110623 5 g
31092462 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 31108823 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD10261110g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxane
CAS 58328-39-5
Summenformel C8H7BrO2
MDL-Nummer MFCD03095029
Menge 10 g
SMILES BrC1=C2OCCOC2=CC=C1
Molekulargewicht (g/mol) 215.04
Reinheit (%) 96%
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.