Learn More
5-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxane, 96%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxane |
| CAS | 58328-39-5 |
| Summenformel | C8H7BrO2 |
| MDL-Nummer | MFCD03095029 |
| Menge | 5 g |
| SMILES | BrC1=C2OCCOC2=CC=C1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 215.04 |
| Reinheit (%) | 96% |