Learn More
5-Brom-2,4-dihydroxybenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453757
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11453757 5 g 5 Gramm
11463757 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11453757
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18230.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7355-22-8 | C7H5BrO4 | 233.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7355-22-8
Summenformel C7H5BrO4
Molekulargewicht (g/mol) 233.02
MDL-Nummer MFCD00002452
InChI-Schlüssel ZRBCISXJLHZOMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 5-bromo-2,4-dihydroxy, 5-bromo-beta-resorcylic acid, 2,4-dihydroxy-5-bromobenzoic acid, 5-bromo-.beta.-resorcylic acid, .beta.-resorcylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2,4-dihydroxy-benzoic acid, beta-resorcylic acid, 5-bromo, 5-bromo-2,4-dihydroxy-benzoicacid, 5-bromo-2,4-dihydroxybenzoicacid, 5-bromo-b-resorcylic acid
PubChem CID 81814
IUPAC-Name 5-Brom-2,4-dihydroxybenzoesäure
SMILES OC(=O)C1=CC(Br)=C(O)C=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2,4-dihydroxybenzoic acid
Schmelzpunkt ∼205°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 2967526
Formelmasse 233.02
Reinheit (%) 98%