Learn More
5-Brom-2,4-Dimethoxybenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15457078
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15457078 1 g 1 Gramm
15467078 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15457078 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60599.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 32246-20-1 | C9H9BrO4 | 261.071 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32246-20-1
Summenformel C9H9BrO4
Molekulargewicht (g/mol) 261.071
MDL-Nummer MFCD05865172
InChI-Schlüssel WOPJFSQYDOHZMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2 4-dimethoxybenzoic acid, acmc-20am5v, 5-bromo-2,4-dimethoxybenzoicacid, 2,4-dimethoxy-5-bromobenzoic acid, 2,4-dimethoxy-5-bromo-benzoic acid, 5-bromo-2,4-dimethoxy-benzoic acid, 5-bromanyl-2,4-dimethoxy-benzoic acid, benzoic acid, 5-bromo-2,4-dimethoxy, 5-bromo-2,4-dimethoxybenzoic acid
PubChem CID 13505097
IUPAC-Name 5-Brom-2,4-Dimethoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC(=C(C=C1C(=O)O)Br)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2,4-dimethoxybenzoic acid
Schmelzpunkt 198°C to 202°C
Menge 1 g
Formelmasse 261.07
Reinheit (%) 97%