Learn More
5-Brom-2-Chlorbenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11434893
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11434893
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12218.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 21739-92-4 | C7H4BrClO2 | 235.461 g/mol
5-Bromo-2-chlorobenzoic acid was used to evaluate the homogeneity of organic powder. It can be used to produce 2-chloro-5-deuteriobenzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Brom-2-chlorbenzoesäure wurde zur Bewertung der Homogenität von organischem Pulver verwendet. Es kann zur Herstellung von 2-Chlor-5-deuterio-benzoesäure verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 2.63 g/l@20 °C.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21739-92-4
Summenformel C7H4BrClO2
Molekulargewicht (g/mol) 235.461
MDL-Nummer MFCD00002415
InChI-Schlüssel FGERXQWKKIVFQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-5-bromobenzoic acid, benzoic acid, 5-bromo-2-chloro, 5-bromo-2-chlorobenzoicacid, 5-bromo-2-chloro benzoic acid, 5-bromo-2-chloro-benzoic acid, bromo 5--2-chlorobenzoic acid, pubchem3587, acmc-209fnm, 5-bromo-2-chorobenzoic acid, ksc204k3r
PubChem CID 33127
IUPAC-Name 5-Brom-2-chlorbenzoesäure
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(=O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-chlorobenzoic acid
Schmelzpunkt 157°C to 162°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 10 g
Beilstein 2691432
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 2.63g/L @20°C.
Formelmasse 235.47
Reinheit (%) ≥98%