Learn More
5-Brom-2-chlorbenzotrifluorid, 98+ %, Thermo Scientific™
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride |
| Schmelzpunkt | -21°C |
| Dichte | 1.745 |
| Siedepunkt | 195°C |
| Flammpunkt | 81°C (177°F) |
| Brechungsindex | 1.507 |
| Menge | 250 g |
| Beilstein | 2098752 |
| Formelmasse | 259.44 |
| Reinheit (%) | ≥98% |