Learn More
5-Brom-2-fluoranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428248
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15428248 100 g 100 Gramm
15418248 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428248 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61678.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 2924-09-6 | C6H5BrFN | 190.02 g/mol
5-Bromo-2-fluoroaniline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Brom-2-Fluoranilin wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2924-09-6
Summenformel C6H5BrFN
Molekulargewicht (g/mol) 190.02
MDL-Nummer MFCD03094181
InChI-Schlüssel ADWKOCXRCRSMLQ-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-fluoroaniline
Schmelzpunkt 27°C
Siedepunkt 105°C (12 mmHg)
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 1241528
Synonym 5-bromo-2-fluorobenzenamine, 2-fluoro-5-bromoaniline, 5-bromo-2-fluoro aniline, 5-bromo-2-fluorophenylamine, benzenamine, 5-bromo-2-fluoro, 5-bromo-2-fluoro-phenylamine, 1-amino-5-bromo-2-fluorobenzene, 5-bromo-2fluoroaniline, pubchem13482, acmc-1cjje
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)N)F
IUPAC-Name 5-Brom-2-fluoranilin
PubChem CID 2769407
Formelmasse 190.01
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest