Learn More
5-Brom-2-Fluorphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468078
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15468078 25 g 25 Gramm
15458078 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15468078 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H61518.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 112204-58-7 | C6H4BrFO | 190.999 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112204-58-7
Summenformel C6H4BrFO
Molekulargewicht (g/mol) 190.999
MDL-Nummer MFCD07782066
InChI-Schlüssel YPTHSYKJDRMAJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-bromophenol, phenol, 5-bromo-2-fluoro, 2-fluoro-5-bromo phenol, 5-bromo-2-fluoro-phenol, 3-bromo-6-fluorophenol, 3-bromo-6-fluoro-phenol, acmc-2099dd, ksc493i2d
PubChem CID 183421
IUPAC-Name 5-Brom-2-Fluorphenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)O)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-fluorophenol
Farbe Weiß
Siedepunkt 53°C (0.2 mmHg)
Menge 25 g
Formelmasse 191
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallin