Learn More
5-Brom-2-Fluortoluol, 98+ %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11439582
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11439582
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10721.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
5-Brom-2-fluortoluol wird bei der Herstellung von 5-Brom-2-fluorbenzylbromid durch N-Bromsuccinimid-(NBS)-Bromierung verwendet, die für die Synthese von Kronen-Bromfluorbenzol und 3-(4-fluor-3-methylphenyl)acrylamid erforderlich ist. Es wird auch als Zwischenprodukt in der Medizin verwendet.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51437-00-4
Summenformel C7H6BrF
Molekulargewicht (g/mol) 189.027
MDL-Nummer MFCD00000343
InChI-Schlüssel VXKYOKPNAXNAFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-fluorotoluene, 2-fluoro-5-bromotoluene, benzene, 4-bromo-1-fluoro-2-methyl, 4-bromo-1-fluoro-2-methyl-benzene, pubchem1599, acmc-1asrc, 2-fluoro-5-bromo-toluene, 5-bromo-2-fluoro toluene, 5-bromo-2-fluoro-toluene, ksc274o3j
PubChem CID 123527
IUPAC-Name 4-Brom-1-Fluor-2-Methylbenzol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)Br)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-fluorotoluene
Dichte 1.486
Siedepunkt 94°C to 95°C (50 mmHg)
Flammpunkt 73°C (163°F)
Brechungsindex 1.529
Menge 5 g
Beilstein 2242693
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 189.03
Reinheit (%) ≥98%