Learn More
5-Bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde, 97%, BLD Pharm™
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 5-Bromo-2-hydroxy-3-nitrobenzaldehyde |
| CAS | 16634-88-1 |
| Summenformel | C7H4BrNO4 |
| MDL-Nummer | MFCD00130110 |
| Menge | 5 g |
| SMILES | OC1=C(C=O)C=C(Br)C=C1[N+]([O-])=O |
| Molekulargewicht (g/mol) | 246.02 |
| Reinheit (%) | 97% |