Learn More
5-Brom-2-Hydroxybenzophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11467186
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11467186 25 g 25 Gramm
11457186 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467186 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25507.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 55082-33-2 | C13H9BrO2 | 277.117 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55082-33-2
Summenformel C13H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 277.117
MDL-Nummer MFCD00525062
InChI-Schlüssel IVIICRNXAGUXLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxybenzophenone, 5-bromo-2-hydroxyphenyl phenyl methanone, 2-benzoyl-4-bromophenol, 5-bromo-2-hydroxyphenyl-phenylmethanone, acmc-209lkx, 5-bromo-2-hydroxy-benzophenone, 5-bromo-2-hydroxyphenyl phenyl ketone, methanone, 5-bromo-2-hydroxyphenyl phenyl, 5-bromo-2-hydroxy-phenyl-phenyl-methanone
PubChem CID 229009
IUPAC-Name (5-brom-2-hydroxyphenyl)-phenylmethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(C=CC(=C2)Br)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-hydroxybenzophenone
Schmelzpunkt 108°C to 111°C
Menge 25 g
Formelmasse 277.11
Reinheit (%) 97%