Learn More
5-Brom-2-iodtoluol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11369739
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11369739 25 g 25 Gramm
11359739 5 g 5 Gramm
11379739 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11369739 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21878.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 116632-39-4 | C7H6BrI | 296.93 g/mol
5-Bromo-2-iodotoluene is used as a medical intermediate and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
5-Bromo-2-Iodotoluol wird als medizinisches Zwischenprodukt und in der organischen Synthese verwendet.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 116632-39-4
Summenformel C7H6BrI
Molekulargewicht (g/mol) 296.93
MDL-Nummer MFCD00060664
InChI-Schlüssel GHTUADBHTFHMNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-iodotoluene, 1-bromo-4-iodo-5-methylbenzene, benzene, 4-bromo-1-iodo-2-methyl, bromoiodotoluene, pubchem3793, 2-iodo-5-bromo-toluene, 5-bromo-2-iodo toluene, 5-bromo-2-iodotoluene,, 4-bromo-2-methyliodobenzene, 4-bromo-2-methyl-iodobenzene
PubChem CID 2724601
IUPAC-Name 4-brom-1-iod-2-methylbenzol
SMILES CC1=CC(Br)=CC=C1I
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-iodotoluene
Dichte 2.139
Siedepunkt 262°C to 265°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.6515
Menge 25 g
Beilstein 2325157
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 296.93
Reinheit (%) ≥98%
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.