Learn More
5-Brom-2-Methoxybenzaldehyd, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433997
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11433997 100 g 100 Gramm
11423997 25 g 25 Gramm
11443997 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433997 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A19396.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 25016-01-7 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25016-01-7
Summenformel C8H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.046
MDL-Nummer MFCD00003347
InChI-Schlüssel IJIBRSFAXRFPPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-anisaldehyde, 5-bromo-o-anisaldehyde, 2-methoxy-5-bromobenzaldehyde, benzaldehyde, 5-bromo-2-methoxy, 5-bromo-2-methoxy-benzaldehyde, pubchem2644, acmc-209ggg, intermediates-zcf02672, o-anisaldehyde, 5-bromo, ksc494q2j
PubChem CID 90684
IUPAC-Name 5-Brom-2-Methoxybenzaldehyd
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)Br)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-methoxybenzaldehyde
Schmelzpunkt 114°C to 118°C
Menge 100 g
Beilstein 508840
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 215.05
Reinheit (%) ≥98%