Learn More
5-Brom-2-Methylanisol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493917
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15493917 5 g 5 Gramm
15483917 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493917 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H30391.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 67868-73-9 | C8H9BrO | 201.063 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 67868-73-9
Summenformel C8H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 201.063
MDL-Nummer MFCD06797972
InChI-Schlüssel RAQYGVDRDNKTOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-methylanisole, 4-bromo-2-methoxytoluene, 2-methyl-5-bromoanisole, benzene, 4-bromo-2-methoxy-1-methyl, ksc292q2r, 5-bromo-2-methylphenol methyl ether, 4-bromo-2-methoxy-1-methyl-benzene
PubChem CID 14643080
IUPAC-Name 4-Brom-2-Methoxy-1-Methylbenzol
SMILES CC1=C(C=C(C=C1)Br)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-methylanisole
Siedepunkt 102°C to 104°C (13 mmHg)
Brechungsindex 1.563
Menge 5 g
Formelmasse 201.06
Reinheit (%) 97%