Learn More
5-Brom-2-Methylbenzoesäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15476988
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15476988 5 g 5 Gramm
15466988 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15476988 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H60516.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 79669-49-1 | Molecular Formula: C8H7BrO2 | Molecular Weight: 215.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79669-49-1
Summenformel C8H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.05
MDL-Nummer MFCD00267350
InChI-Schlüssel SEENCYZQHCUTSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-5-bromobenzoic acid, 5-bromo-o-toluic acid, 5-bromo-2-methyl-benzoic acid, 5-bromo-2-methyl benzoic acid, synquest 2721-9-x8, benzoic acid, 5-bromo-2-methyl, pubchem4728, acmc-1bhwo, 3-bromo-6-methylbenzoic acid, ksc497q7f
PubChem CID 346004
IUPAC-Name 5-bromo-2-methylbenzoic acid
SMILES CC1=CC=C(Br)C=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-methylbenzoic acid
Schmelzpunkt 167°C to 171°C
Menge 5 g
Formelmasse 215.05
Reinheit (%) 97%