Learn More
5-Brom-2-Nitrobenzotrifluorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428277 100 g 100 Gramm
11408277 5 g 5 Gramm
11418277 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428277 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17634.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 344-38-7 | C7H3BrF3NO2 | 270.005 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 344-38-7
Summenformel C7H3BrF3NO2
Molekulargewicht (g/mol) 270.005
MDL-Nummer MFCD00014706
InChI-Schlüssel ZHLYHEDQTJZYFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-nitrobenzotrifluoride, 4-bromo-1-nitro-2-trifluoromethyl benzene, 2-nitro-5-bromobenzotrifluoride, 5-bromo-2-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, 5-bromo-a-a,a-trifluoro-2-nitrotoluene, 4-bromo-1-nitro-2 trifluoromethyl benzene, 4-bromo-1-nitro-2-trifluoromethyl-benzene, benzene, 4-bromo-1-nitro-2-trifluoromethyl, 5-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-nitrotoluene, 2-nitro-5-bromotrifluorotoluol
PubChem CID 136171
IUPAC-Name 4-Brom-1-nitro-2-(trifluormethyl)benzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Specifications
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-nitrobenzotrifluoride
Schmelzpunkt 32°C to 35°C
Dichte 1.799
Siedepunkt 95°C to 96°C (5 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.518
Menge 100 g
Beilstein 2650701
Formelmasse 270.01
Reinheit (%) ≥98%