Learn More
5-Brom-2-nitrophenol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15482399
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15482399 25 g 25 Gramm
15472399 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15482399 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H64966.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 27684-84-0 | C6H4BrNO3 | 218.006 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 27684-84-0
Summenformel C6H4BrNO3
Molekulargewicht (g/mol) 218.006
MDL-Nummer MFCD03095027
InChI-Schlüssel DTWHNSNSUBKGTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-nitrophenol, phenol, 5-bromo-2-nitro, 3-bromo-6-nitrophenol, 4-bromo-2-hydroxynitrobenzene, 2-nitro-5-bromophenol, 5-bromo-2-nitro-phenol, phenol,5-bromo-2-nitro, pubchem16073, acmc-1cct0, 5-bromanyl-2-nitro-phenol
PubChem CID 13970496
SMILES C1=CC(=C(C=C1Br)O)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 5-Bromo-2-nitrophenol
Schmelzpunkt 40°C to 41°C
Farbe Gelb
Menge 25 g
Beilstein 2329085
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethyl acetate and methanol.
Formelmasse 218.01
Reinheit (%) 96%
Physikalische Form Kristalliner Feststoff